Merck
105473
Sigma-Aldrich
内消旋-2,3-二溴丁二酸
98%
别名:
meso -Dibromosuccinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH(Br)CH(Br)CO2H
CAS号:
分子量:
275.88
Beilstein:
1725173
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
288-290 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2+
InChI 密鑰
FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)