Kompletne rozwiązania do opracowywania chemiluminescencyjnych testów immunologicznych IVD (CLIA/CLEIA)
Twój partner od koncepcji do kliniki
Testy CLIA/CLEIA zapewniają czułe i wysokowydajne wykrywanie celów
.Chemiluminescencyjne testy immunologiczne (CLIA) łączą zalety czułości chemiluminescencji ze specyficznością immunoreakcji. W tej technice enzym przekształca substrat w sygnał chemiluminescencyjny, który jest emitowany jako fotony światła w zakresie widzialnym lub bliskim widzialnemu. Ilość wytwarzanego światła koreluje z ilością docelowego analitu obecnego w próbce.
Testy CLIA stanowią czułą, wysokowydajną alternatywę dla konwencjonalnych kolorymetrycznych metod ELISA. Chociaż podstawowe zasady są takie same, substrat kolorymetryczny jest zastępowany substratem chemiluminescencyjnym w testach CLIA.
Ogólnie rzecz biorąc, substraty chemiluminescencyjne powinny zapewniać następujące korzyści:
- Szybki czas reakcji
- Wysoki stosunek sygnału do szumu
- Długotrwały sygnał emisji
- Stabilność w temperaturze pokojowej przez cały czas trwania testu
- Emisja, która jest kompatybilna ze wszystkimi formatami i rozmiarami mikropłytek* oraz nadaje się do automatyzacji i wysokoprzepustowych badań przesiewowych
* Wybór mikropłytek: Aby opracować wiarygodny test CLIA, kluczowe znaczenie ma wybór mikropłytki odpowiedniej do luminescencji. Płytki są zwykle nieprzezroczyste, białe z solidnymi białymi lub przezroczystymi dołkami, aby uniknąć tła i wzajemnego oddziaływania.
Ostatecznie docelowy analit jest oznaczany ilościowo poprzez pomiar natężenia światła generowanego przez chemiluminescencyjną immunoreakcję. Luminescencja jest mierzona w jednostkach światła względnego (RLU) za pomocą luminometru, gdzie RLU są zazwyczaj proporcjonalne do ilości docelowego analitu obecnego w próbce.
Co ważne, testy CLIA są jedną z najbardziej czułych metod wykrywania ze względu na zwielokrotnienie i wzmocnienie sygnału. Technika ta może wykrywać małe stężenia cząsteczek biologicznych (granica wykrywalności = zeptomole 10-21 mol). W obecności wzmacniaczy reakcje chemiluminescencyjne zachodzą nawet dłużej bez zmniejszenia mocy światła. Substrat można dodać zaledwie kilka minut przed wykryciem i nie ma wymogu długiego okresu inkubacji ani potrzeby zatrzymywania odczynników, jak ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych kolorymetrycznych testów ELISA.
Kluczowe rodzaje chemiluminescencyjnych metod immunologicznych:
- Bezpośrednia CLIA, wykorzystująca markery enzymatyczne
Ta powszechna metoda CLIA obejmuje enzym, zazwyczaj peroksydazę rzodkwi końskiej (HRP) lub fosfatazę alkaliczną (AP), sprzężoną z przeciwciałem drugorzędowym. Ten kompleks HRP lub AP-przeciwciało wtórne katalizuje następnie konwersję substratu chemiluminescencyjnego, luminolu i odczynnik CSPD [Disodium 3-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo [3.3.1.13,7]dekan}-4-ylo)fosforan fenylu]. Substraty te, po utlenieniu, zapewniają łatwy sposób wykrywania i kwantyfikacji sygnału ze względu na przedłużoną emisję sygnału.
Utlenianie luminolu przez nadtlenek wodoru powoduje emisję światła przy 425 nm. Dodanie substancji wzmacniających [np, żelazicyjanek potasu (czerwony prusian), periodan potasu] dodatkowo zwiększa aktywację elektronów, prowadząc do podwyższonej czułości analitycznej.
- Bezpośrednia CLIA, z wykorzystaniem markerów luminoforowych
Metoda ta powszechnie wykorzystuje estry akrydyniowe jako luminofory sprzężone bezpośrednio z pierwotnym przeciwciałem monoklonalnym w celu wygenerowania sygnału. Estry akrydyniowe są wysoce specyficznymi etykietami, które spontanicznie utleniają się w obecności alkalicznego nadtlenku wodoru, dając sygnał przy 429 nm w ciągu 2 sekund, w porównaniu do luminolu, który generuje dłuższy sygnał.
Znajdź szczegółowe protokoły do wykonywania bezpośrednich i pośrednich testów CLIA i ELISA.
Enzymy, luminofory, substraty i wzmacniacze - Umożliwienie wybranej metody detekcji
- Horserish peroxoxase (HRP)
- Enzym HRP/p>- Peroksydaza chrzanowa (HRP)
- enzym HRP
- substraty HRP: luminol, zoptymalizowany substrat do testów chemiluminescencyjnych, substrat chemiluminescencyjny ze
stabilizowanym nadtlenkiem wodoru, Podłoża Luminata™ ELISA HRP oraz inne podłoża do chemiluminescencji i
ELISA
- Wzmacniacze luminolu oraz zestaw wzmacniający sygnał
- Informacje techniczne - Fosfataza alkaliczna (AP)
- Enzym AP
- substrat i wzmacniacz AP
- Informacje techniczne - Inne odczynniki, które mogą być sprzężone z HRP i AP do użytku w testach chemiluminescencji: odczynniki streptawidyny, ExtrAvidin® odczynnik, odczynniki awidyny, odczynniki kompleksu awidyna-biotyna
- Estry akrydyniowe: Te luminofory mogą być używane tylko w połączeniu z detektorami luminescencyjnymi wyposażonymi w obsługę reakcji "flash", które mają charakter przejściowy i osiągają maksymalną intensywność w ciągu kilku sekund
Antibody Portfolio and Custom Services -.
- Ponad 90 000 przeciwciał ukierunkowanych na szeroką gamę warunków klinicznych
- Przeciwciała wtórne specyficzne dla powszechnie stosowanych gatunków i podtypów przeciwciał z szeregiem opcji koniugacji (np.g.,przeciwciała znakowane peroksydazą, fosfatazą alkaliczną i biotyną
- Informacje dotyczące wyboru przeciwciała drugorzędowego - Własna produkcja przeciwciał monoklonalnych dla wszystkich podtypów ludzkich immunoglobulin, w tym przeciwciał przeciwko ludzkim IgM
- Niestandardowe usługi produkcji i koniugacji przeciwciał i białek
Odczynniki do produkcji przeciwciał i białek
- Peroksydaza chrzanowa (HRP)
Odczynniki do produkcji przeciwciał i białek /b> - Pomoc w produkcji potrzebnych składników testów
- Adiuwanty do immunizacji - Białka nośnikowe KLH i BSA, adiuwant Freunda
- Rutynowa hodowla komórkowa - pożywki, surowice, suplementy, dodatki, antybiotyki
- Odczynniki wspomagające hybrydomę - specjalistyczne pożywki Hybri-Max™, suplementy, odczynniki
- Żywice i odczynniki do oczyszczania
- Żywice Protein A, Protein G, Protein L
- Żywice do wykluczania wielkości i żywice jonowymienne
- Siarczan amonu
- Agaroza aktywowana bromkiem cyjanogenu do chromatografii powinowactwa
Środki blokujące - Zapewnij sobie odczynniki wysokiej jakości, których potrzebujesz do wykonania testu
- Szeroka gama Albuminy surowicy bydlęcej (BSA), w tym Probumin® do zastosowań IVD
- Bufory blokujące w tym bufor węglanowo-wodorowęglanowy i bufor blokujący kazeinę, jak również odczynniki blokujące
- ChemiBlock™ - Aktywne, pasywne i specyficzne dla izotypu środki blokujące produkowane dla producentów IVD
- Alternatywne środki blokujące, w tym surowice ze źródeł innych niż bydlęce i oczyszczone immunoglobuliny
Estapor® Mikrosfery magnetyczne i polimerowe - Skorzystaj ze spójnego, czułego i elastycznego zakresu opcji wzmacniających testy. Odkryj możliwości automatyzacji i oczyszczania testów dzięki:
- Kulki polimerowe z rdzeniem magnetycznym
- Funkcjonalizowane lub niefunkcjonalizowane powierzchnie - aminowe, karboksylowe, hydroksylowe, siarczynowe, siarczanowe, czwartorzędowe amoniowe, chlorometylowe
- Streptawidyna, anty-mysie IgG, anty-ludzkie IgG, białko A, białko G
- Niestandardowe powłoki i koniugacje
.Gotowe zestawy chemiluminescencyjne - Możliwość dostosowania do własnych potrzeb
One-Stop Shop for Ancillary Reagents - Prostota i wygoda, aby przyspieszyć komercjalizację
- Własny producent wszystkich typów buforów biologicznych
- Tris, wodorowęglanowe, fosforanowe, boranowe, cytrynianowe
- bufory ELITE dla producentów IVD - Detergenty i środki powierzchniowo czynne w tym SDS, TWEEN®, dezoksycholan sodu, CHAPS, PVA, PEG i PVP
- Inhibitory proteazy - koktajle i poszczególne składniki
- Inhibitory fosfatazy - koktajle i poszczególne składniki
- Białka i peptydy
- Kwasy,&zasady i sole
- Konserwanty - azydek sodu i biocyd IVD ProClin™
- Woda i Milli-Q® systemy oczyszczania wody
- Konserwanty: mikropłytki Microplates i folie uszczelniające, mikropłytki Corning oraz plastikowe naczynia do hodowli komórkowych<
Pobierz naszą broszurę aby uzyskać pełną listę zestawów ELISA i wyszukać zestawy do analizy ELISA według celu lub nazwy genu, które można dostosować do potrzeb testu CLIA.
Uprość opracowywanie i produkcję testów CLIA/CLEIA z partnerem, który rozumie rynek IVD
.Przyspiesz swój czas wprowadzenia na rynek dzięki produktom nadającym się do użytku, które oferują jakość, spójność i dokumentację niezbędną na każdym etapie rozwoju i produkcji IVD.
Sprawdzona wiedza specjalistyczna w zakresie opracowywania testów immunologicznych
Wykorzystaj naszą rozległą wiedzę w zakresie opracowywania testów immunologicznych, opartą na dogłębnym doświadczeniu w opracowywaniu i produkcji produktów oraz wspieraną przez partnerstwa w branży IVD.
Odkryj wartość partnerstwa od koncepcji do kliniki
Współpracując z nami na wczesnym etapie rozwoju w celu pozyskiwania surowców, pomagasz zapewnić płynny i skuteczny transfer od badań i rozwoju do komercjalizacji.
Oferujemy:
- Pomoc w wyborze produktu
- Wsparcie w zakresie ograniczania ryzyka
- Jasne wytyczne dotyczące jakości i łańcucha dostaw
- Niezawodny i przejrzysty globalny łańcuch dostaw
- Proaktywne prognozowanie
- Doskonała dokumentacja
- Wgląd w przepisy
Wpływ wczesnego zaangażowania dostawców:
Oprócz możliwości projektowania i zamawiania niestandardowych ligos DNA i RNA oraz sondqPCR, oferujemy wieloletnie doświadczenie w produkcji surowców krytycznych i niekrytycznych, wspierając pełen zakres niestandardowych i kontraktowych usług produkcyjnych dla producentów diagnostyki.
Pozwól nam współpracować z Tobą od momentu opracowania wstępnej koncepcji, poprzez zwiększenie skali i końcową produkcję. Zapewniamy produkty wysokiej jakości, w optymalnej skali, we właściwym czasie, aby pomóc w szybkiej komercjalizacji.
Uzyskaj elastyczność, która zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby produkcyjne:
- Odczynniki skonfigurowane w opakowaniach zbiorczych
- Niestandardowe opakowania i etykiety
- Niestandardowe receptury odczynników
- Niestandardowe wsparcie w zakresie kontroli jakości i testów