Badania przesiewowe związków: MyriaScreen Diversity Collection
Biblioteka MyriaScreen Diversity Library II składa się z 10 000 związków przesiewowych o wysokiej czystości, dobranych tak, aby zmaksymalizować różnorodność chemiczną przy jednoczesnym zachowaniu właściwości podobnych do leków. Kolekcja ta, wyprodukowana we współpracy z TimTec jest wynikiem starannej oceny, filtrowania i udoskonalania selekcji z każdej z naszych kolekcji związków do badań przesiewowych.
O bibliotece MyriaScreen Diversity Library II
Biblioteka MyriaScreen Diversity Library II jest drugą generacją tej popularnej biblioteki przesiewowej. MyriaScreen II zawiera około 5000 nowych związków przesiewowych, które zastąpiły istniejących członków biblioteki, aby zapewnić dostępność wiodącego materiału uzupełniającego
The MyriaScreen Design
Dzięki doskonałej różnorodności strukturalnej i wyraźnym właściwościom podobnym do leków, MyriaScreen został stworzony przez połączenie wiedzy z zakresu chemii medycznej i dziesięcioleci doświadczenia w pozyskiwaniu związków z różnych źródeł. Zastrzeżone oprogramowanie TimTec zostało wykorzystane do połączenia ponad 300 000 naszych połączonych związków na podstawie różnorodności. Dodatkowe filtry zostały ustawione w celu uwzględnienia MW (około 120-500), cLogP, H-akceptora, H-donorów i wiązań obrotowych. Specjaliści od chemii medycznej udoskonalili selekcję z wielką osobistą uwagą, aby usunąć związki, które były nadmiernie reprezentowane lub nie nadawały się do dalszych działań w zakresie chemii medycznej. MyriaScreen jest bogaty w chemotypy i cenne źródło związków przesiewowych do odkrywania ołowiu.
Następujące wykresy ilustrują kluczowe rozkłady właściwości podobnych do leków dla próbek zawartych w bibliotece MyriaScreen Diversity Library II:
Opcje formatu biblioteki
Próbki MyriaScreen są dostarczane jako roztwór DMSO w wygodnym, predefiniowanym formacie płytki. Szczegółowe pliki struktury i mapa płytki są dostępne do pobrania na żądanie.
Roztwory magazynowe są dostępne w stężeniach 2mg/ml i 10 mMolar DMSO. Standardowe opcje objętości na dołek obejmują 25 ul, 50 ul, 100 ul i 500 ul. Próbki mogą być dostarczane w naczyniach laboratoryjnych lub w standardowych 96-dołkowych płytkach przesiewowych lub standardowych minitubach w stojakach dostępnych w TimTec. Format 384-dołkowy jest również dostępny za dodatkową opłatą.
MyriaScreen został wyprodukowany we współpracy z