Western Blotting
Western blotting to ugruntowana technika analityczna służąca do wykrywania, analizy i ilościowego oznaczania białek. Metoda ta jest szeroko stosowana do wykrywania określonych cząsteczek białek w złożonych próbkach, takich jak homogenaty tkankowe i lizaty komórkowe. Western blotting zazwyczaj obejmuje separację białek za pomocą elektroforezy żelowej, a następnie przeniesienie ich na membranę z polifluorku winylidenu (PVDF) lub nitrocelulozy. Po przeniesieniu białek można je wybarwić w celu wizualizacji i bezpośrednio zidentyfikować za pomocą sekwencjonowania N-końcowego, spektrometrii masowej lub immunodetekcji.
Nagrodzone kategorie
Wybieraj spośród różnych membran PVDF Immobilon®, aby uzyskać optymalną wydajność Western blotting i immunoblottingu białek w oparciu o rozmiar białka docelowego, zastosowanie, metodę wykrywania i wygodę.
Podnieś poziom badań w naukach przyrodniczych dzięki narzędziom do wykrywania białek opartym na enzymach. Zapoznaj się z naszą ofertą substratów i enzymów do testów ELISA, IHC, WB i innych.
Prefabrykowane poliakrylamidowe żele białkowe, bufory robocze i odczynniki do ręcznego wylewania żeli poliakrylamidowych do elektroforezy białek w żelach PAGE i SDS-PAGE.