Wstecz
Viresolve
®
Pro Shield H
Products
Kategoria produktu
instruments (2)
Marka
Millipore (6)
Linia produktu
Długość (cm)
Długość (cale)
Rozmiar powierzchni cm²
Poziom jakości
Kolor
Materiał obudowy
Materiał membrany
Filtruj produkty
Showing 1-6 of 6
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
VPPH103NB1
Viresolve
®
Pro Shield H,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield H, Modus 1.3 format, filtration area 0.22 m²
Rozwiń
Wyświetl ceny
VPMHKITNB9
Viresolve
®
Pro Shield H,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield H, Micro kit, filtration area 3.1 cm²
Rozwiń
Wyświetl ceny
VPPH101NB1
Viresolve
®
Pro Shield H,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield H, Modus 1.1 format, filtration area 0.017 m²
Rozwiń
Wyświetl ceny
VPPH102NB1
Viresolve
®
Pro Shield H,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield H, Modus 1.2 format, filtration area 0.07 m²
Rozwiń
Wyświetl ceny
VPPH202NB1
Viresolve
®
Pro Shield H,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield H, Magnus 2.2 format, filtration area 1.53 m²
Rozwiń
Wyświetl ceny
VPPH201NB1
Viresolve
®
Pro Shield H,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield H, Magnus 2.1 format, filtration area 0.51 m²