Wstecz
Swiss Boy lab jacks
Products
Kolor
Producent
Długość (mm)
Filtruj produkty
Showing 1-9 of 9
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z635316
Swiss Boy lab jacks,
load ≤20 kg, platform L × W 50 mm × 40 mm, Model 100
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z635324
Swiss Boy lab jacks,
load ≤30 kg (middle position), platform L × W 80 mm × 75 mm, Model 105
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z635332
Swiss Boy lab jacks,
load ≤50 kg (middle position), platform L × W 120 mm × 140 mm, Model 110
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z635340
Swiss Boy lab jacks,
load ≤80 kg (middle position), platform L × W 122 mm × 150 mm, Model 115
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z635537
Swiss Boy lab jacks,
load ≤50 kg (w/o plates, middle position), platform L × W 200 mm × 200 mm, Model 110
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z635359
Swiss Boy lab jacks,
load ≤90 kg (middle position), platform L × W 180 mm × 216 mm, Model 116
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z635383
Swiss Boy lab jacks,
load ≤90 kg (middle position), platform L × W 240 mm × 320 mm, Model 118
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z635545
Swiss Boy lab jacks,
load ≤80 kg (with two plates, middle position), platform L × W 200 mm × 200 mm, Model 115
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z635553
Swiss Boy lab jacks,
load ≤90 kg (with two plates, middle position), platform L × W 400 mm × 500 mm, Model 118