Wstecz
DL-α-Hydroxy-
β,β
-dimethyl-γ-butyrolactone
Synonim(y):
β,β
-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolactone, DL-Pantolactone, Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3
H
)-furanone
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
6
H
10
O
3
Numer CAS:
79-50-5
Masa cząsteczkowa:
130.14
Numer WE:
201-210-7
Products
Kategoria produktu
building blocks (1)
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Masa cząsteczkowa wzoru
Temperatura topnienia (°C)
Postać fizyczna
Czystość
Poziom jakości
Grupa funkcyjna
Klasa Markusha
Grupa Markusha
Czystość aplikacyjna
Purum (1)
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
55201
DL-α-Hydroxy-
β,β
-dimethyl-γ-butyrolactone,
purum, ≥97.0% (T)