Uwalnianie partii i stabilność
Zanim terapia mAb dotrze do pacjenta, bezpieczeństwo i skuteczność produktu wymagają dokładnego zbadania wpływu warunków środowiskowych - temperatury, wilgotności, światła, interakcji pojemnika - na mAb. Oferujemy pełne portfolio usług w zakresie testowania uwalniania partii i stabilności zgodnie z wytycznymi GMP. Podczas gdy inni mogą dostarczać punkty danych, my łączymy pełne dane z wytycznymi regulacyjnymi wymaganymi do zgłoszenia klinicznego.
Współpracujemy z klientem w celu opracowania dostosowanego programu uwalniania partii na każdym etapie rozwoju bioterapii:
- Surowce
- Surowce nieprzetworzone
- Surowce oczyszczone (substancja lecznicza)
- Produkt końcowy (produkt leczniczy)
- Produkt końcowy (produkt leczniczy)
- Pakiet stabilności mAb
Powiązane zasoby dotyczące produktów
Webinar: Mitigating Risks through Product Characterization
Webinarium: Zanieczyszczenia procesowe: Nie pozwól, aby PEI lub HCP wykoleiły Twoją bioterapię
Rodziny testów, które zaspokoją Twoje potrzeby
Testy fizyczne:Charakteryzując wygląd mAb, na przykład poprzez analizę cząstek stałych o wysokiej dokładności (HIAC), testy fizyczne obejmują pomiar pH, osmolalności i stężenia. Integralność opakowania jest również oceniana w ramach protokołów testów fizycznych, przy użyciu analizy wilgotności Karla Fischera lub wnikania barwnika w celu potwierdzenia integralności zamknięcia.
Testy identyfikacyjne:Potwierdzenie, że produkt mAb jest tym, czym myślisz, że jest, można osiągnąć poprzez analizę nienaruszonej masy (IM), analizę aminokwasów, profilowanie glikanów i mapowanie sekwencji. Można również ocenić strukturę wyższego rzędu (HOS).
Testowanie zanieczyszczeń produktu: Obecność zanieczyszczeń w produkcie mAb może stanowić poważne ryzyko i uniemożliwić zatwierdzenie przez organy regulacyjne. Techniki takie jak dynamiczne rozpraszanie światła (DLS) i wymiana jonowa UHPLC, stosowane odpowiednio do sprawdzania wariantów wielkości i wariantów ładunku, dostarczają niezbędnych danych wspierających zgłoszenie kliniczne.
Testowanie siły/wiązania: Skuteczność mAb zależy od jego powinowactwa do celu. Do oceny tego można wykorzystać wiele różnych metod, w tym testy wiązania receptora gamma Fc i C1q, specyficzny pomiar powinowactwa antygenu docelowego oraz różne testy komórkowe, takie jak cytotoksyczność zależna od przeciwciał (ADCC), cytotoksyczność zależna od dopełniacza (CDC) i fagocytoza komórkowa zależna od przeciwciał (ADCP) w celu zakwalifikowania siły działania mAb.
Testy mikrobiologiczne:Aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo mAb, kilka testów jest niezbędnych do spełnienia wymogów regulacyjnych. Obejmują one oznaczanie obciążenia biologicznego, testowanie endotoksyn bakteryjnych i testowanie sterylności, z których wszystkie są niezbędne do potwierdzenia integralności produktu.
Badanie zanieczyszczeń procesowych / pozostałości: Zanieczyszczenia powstające podczas procesu produkcji mAb mogą spowolnić zdolność mAb do przejścia przez proces zatwierdzania przez organy regulacyjne. Rygorystyczne monitorowanie jest konieczne w celu wykrycia detergentu lub środka powierzchniowo czynnego pozostawionego podczas produkcji, podczas gdy obecność resztkowego białka i DNA również wymaga dokładnej oceny.
Aby omówić swoje potrzeby w zakresie uwalniania partii i stabilności oraz zrobić kolejny krok w zabezpieczeniu przyszłości swojej bioterapii, wypełnij poniższy formularz.
Pola oznaczone * są wymagane.