Materiały granulowane
Standardowe materiały sypkie często wykazują tendencję do zbrylania, tworzenia grudek i pyłu, co może zmniejszać wydajność i bezpieczeństwo procesu. Natomiast nasze granulowane surowce są sypkie i łatwe w obsłudze. Zmniejszona tendencja do zbrylania i tworzenia grudek skutkuje zwiększoną przetwarzalnością, poprawiając zarówno szybkość produkcji, jak i bezpieczeństwo operatora. Można polegać na naszych granulowanych materiałach, które pomagają ograniczyć przerwy w procesie, odchylenia jakościowe i zagrożenia dla bezpieczeństwa operatora.
- Znacznie zredukowane zbrylanie
- Lepsza obsługa i przetwarzalność
- Zwiększone bezpieczeństwo operatora
- Wielokompendialny
- Produkty Emprove® Expert charakteryzują się niskim poziomem endotoksyn w zastosowaniach wysokiego ryzyka
Sucha granulacja naszych surowców jest osiągana poprzez zagęszczanie walcami, co jest szczególnie odpowiednie dla materiałów wrażliwych na ciepło i wilgoć. Materiały są zagęszczane wyłącznie siłą ściskającą, bez użycia wody lub innych dodatków. W rezultacie właściwości surowca są zachowane, a najwyższe standardy jakości są spełnione.
Powiązane zasoby produktów