V900933
Bovine Serum Albumin
≥98%, ≤5% Loss on drying, suitable for western blot
Synonim(y):
Bovine Serum Albumin, Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine
Poziom jakości
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98%
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
~66 kDa
~66 kDa
metody
western blot: suitable
zanieczyszczenia
≤5% Loss on drying
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Bovine serum albumin (BSA) is a 66.4kDa, water-soluble protein. It has a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. BSA possesses three homologous domains formed by six a-helices. Depending on pH, it undergoes reversible conformational isomerization. The native structure of the protein becomes reactive and flexible on heating.
Zastosowanie
Bovine serum albumin (BSA) has been used:
- as a standard in Bradford protein assay method for protein quantification
- to study the formation of multiligand complex of BSA with retinol, resveratrol and (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG)
- to study the adsorption of BSA by biochar (charcoal produced from plant matter)
Działania biochem./fizjol.
Niektóre konformacyjne i pierwotne epitopy BSA są podejrzewanymi alergenami w alergiach na wołowinę i mleko.
Bovine serum albumin (BSA) has been used as a model protein in various studies, such as immunodiagnostic procedures, cell culture media and clinical chemistry.
Uwaga dotycząca przygotowania
Albumina surowicy może być określana jako frakcja V. Ta konwencja nazewnictwa pochodzi z oryginalnej metody Cohna frakcjonowania białek surowicy przy użyciu wytrącania zimnym etanolem. Albumina surowicy została znaleziona w piątej frakcji etanolu przy użyciu metody Cohna. Od tego czasu termin "frakcja V" jest używany przez niektórych do opisania albuminy surowicy niezależnie od metody jej przygotowania. Inni używają tego terminu do opisania albuminy surowicy oczyszczonej metodami frakcjonowania etanolu, które zostały wysoce zmodyfikowane od czasu opisania oryginalnej metody Cohna. Sigma-Aldrich produkuje i dystrybuuje albuminy surowicy oczyszczone różnymi podstawowymi metodami, w tym prawdziwą metodą frakcjonowania Cohna, zmodyfikowanymi metodami frakcjonowania etanolu, szokiem termicznym i chromatografią. Dodatkowe etapy oczyszczania mogą obejmować krystalizację lub filtrację węglową.
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Kinetics of thermal denaturation and aggregation of bovine serum albumin.
Borzova V A, et al.
PLoS ONE, 11(4), e0153495-e0153495 (2016)
YAP and TAZ mediate steroid-induced alterations in the trabecular meshwork cytoskeleton in human trabecular meshwork cells.
Peng J, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(1), 164-172 (2018)
Formation and reshuffling of disulfide bonds in bovine serum albumin demonstrated using tandem mass spectrometry with collision-induced and electron-transfer dissociation.
Rombouts I, et al.
Scientific Reports, 5, 12210-12210 (2015)
Frank W P
The Plasma Proteins: Structure, Function, and Genetic Control, 1, 141-141 (1975)
"Adsorption of bovine serum albumin and urease by biochar.
Wang W, et al.
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science., 61(1) (2017)