Kluczowe dokumenty
V900929
Penicillin-Streptomycin
suitable for cell culture, Vetec™, BioReagent
Synonim(y):
Penicillin-Streptomycin
About This Item
Polecane produkty
product name
Penicillin-Streptomycin, Vetec™, reagent grade, Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, sterile, BioReagent, suitable for cell culture
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
sterylność
sterile
linia produktu
BioReagent
Vetec™
metody
cell culture | mammalian: suitable
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
cell wall synthesis | interferes
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O.CNC[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)C5(O)C=O)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(N)=N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(N)=N
InChI
1S/C23H43N7O12.C16H18N2O4S/c1-7-23(38,6-32)18(42-19-8(5-28-2)12(33)13(34)9(40-19)3-4-31)20(39-7)41-17-11(30-22(26)27)14(35)10(29-21(24)25)15(36)16(17)37;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h6-20,28,31,33-38H,3-5H2,1-2H3,(H4,24,25,29)(H4,26,27,30);3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-,23+;11-,12+,14-/m01/s1
Klucz InChI
KMOOCZWLFBSQCW-XFOLRDBHSA-N
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2