Kluczowe dokumenty
V900884
Dodecyltrimethylammonium chloride
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Synonim(y):
N-Dodecyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, DTAC, Trimethyldodecylammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98%
mp
37 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- Transfer hydrogenation reactions of ketones/aldehydes.
- Ring-opening metathesis polymerization of olefins.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3