Merck
V900852
Sigma-Aldrich
Brilliant Blue R
≥55% purity, reagent grade
Synonim(y):
Acid Blue 83, Brilliant indocyanin 6B, Coomassie Brilliant Blue R
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H44N3NaO7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
825.97
Numer w indeksie barw:
42660
Beilstein:
5718025
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Nazwa produktu
Brilliant Blue R, Vetec, reagent grade
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
ciąg SMILES
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
Klucz InChI
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
For detection of protein bands following electrophoresis.
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)