Key Documents
V900694
Trimesic acid
Vetec™, reagent grade, 94%
Synonim(y):
Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid
About This Item
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
94%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3