Kluczowe dokumenty
V900406
L-Serine
≥99%, Vetec™
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
product name
L-Serine, Vetec™, reagent grade, ≥99%
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Postać
powder
kolor
white to off-white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
Klucz InChI
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1