Key Documents
V900391
Thymidine
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 2′-Deoxythymidine, Thymine deoxyriboside, dT
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
99%
Postać
powder
mp
186-188 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Klucz InChI
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1