Kluczowe dokumenty
V900351
5-Fluorocytosine
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone, Flucytosine
About This Item
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
99%
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
Klucz InChI
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2