Kluczowe dokumenty
V900088
1-Methylimidazole
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
N-Methylimidazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
ciśnienie pary
0.4 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
temp. samozapłonu
977 °F
granice wybuchowości
15.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
tw
198 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup