Key Documents
V900073
DL-Malic acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
(±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
4.6 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
temp. samozapłonu
644 °F
mp
131-133 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
397.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
203 °C