Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
V900067
Lithium chloride
Vetec™, reagent grade
About This Item
Wzór liniowy:
LiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
81.5-84.9% (silver nitrate titration)
Formularz
crystalline powder
powder, crystals or granules
pH
6
mp
605 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Międzyfazowa struktura molekularna elektrolitu polimerowego na bazie fosfazenu na granicy faz powietrze-woda z wykorzystaniem spektroskopii wibracyjnej z generacją sumy częstotliwości...: Badanie to wykorzystuje zaawansowane techniki spektroskopowe w celu wyjaśnienia zachowania międzyfazowego chlorku litu w elektrolitach polimerowych na bazie fosfazenu, zwiększając zrozumienie interakcji litu z polimerami, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych zastosowań analitycznych i diagnostycznych (Kaur et al., 2023).
- Akumulator Li/Cl2 do -80°C.: W artykule przedstawiono przełomowe odkrycia dotyczące systemu akumulatorów litowo-chlorkowych zdolnych do pracy w ekstremalnie niskich temperaturach, zapewniając unikalną perspektywę zachowania litu w takich warunkach, co może mieć wpływ na jego analityczne zastosowanie w ekstremalnych środowiskach (Liang et al., 2024).
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Alessandro Di Maio et al.
EvoDevo, 6, 17-17 (2015-07-15)
Wnt signaling is one of the earliest and most highly conserved regulatory pathways for the establishment of the body axes during regeneration and early development. In regeneration, body axes determination occurs independently of tissue rearrangement and early developmental cues. Modulation
A M Petrosyan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 105, 623-625 (2013-02-07)
We argue that the recently reported crystals "L-threonine formate" as well as "L-alanine lithium chloride" and "bis L-alanine lithium chloride" actually are the well-known crystals L-threonine and L-alanine, respectively.
A Abu-Baker et al.
Cell death & disease, 4, e821-e821 (2013-10-05)
Expansion of polyalanine tracts causes at least nine inherited human diseases. Among these, a polyalanine tract expansion in the poly (A)-binding protein nuclear 1 (expPABPN1) causes oculopharyngeal muscular dystrophy (OPMD). So far, there is no treatment for OPMD patients. Developing
Aitor González et al.
PloS one, 8(1), e53323-e53323 (2013-01-18)
The mouse segmentation is established from somites, which are iteratively induced every two hours from the presomitic mesoderm (PSM) by a system known as the segmentation clock. A crucial component of the segmentation clock is the gene Hes7, which is
Karla M Acevedo et al.
The Journal of biological chemistry, 289(16), 11007-11019 (2014-03-13)
Amyloid precursor protein (APP) undergoes post-translational modification, including O- and N-glycosylation, ubiquitination, and phosphorylation as it traffics through the secretory pathway. We have previously reported that copper promotes a change in the cellular localization of APP. We now report that