Kluczowe dokumenty
V900012
Potassium phthalate monobasic
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
99%
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?