Kluczowe dokumenty
V800457
Oxalic acid
LR, ≥98%
Synonim(y):
Ethanedioic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
LR
gęstość pary
4.4 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98%
Postać
crystalline
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 108 g/L at 25 °C
gęstość
1.9 g/cm3 at 25 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Klucz InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1