Kluczowe dokumenty
V800454
N,N-Dimethylformamide
suitable for HPLC, ≥99.5%
Synonim(y):
DMF, NSC 5356
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2.7 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
833 °F
granice wybuchowości
15.2 %
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
tw
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
gęstość
0.944 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup