Kluczowe dokumenty
V800394
Sodium phosphate
AR, ≥95.5%
Synonim(y):
Sodium orthophosphate, Trisodium phosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
AR
linia produktu
Vetec™
Próba
≥95.5%
Formularz
powder, crystals or granules
pH
11 (20 °C)
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Klucz InChI
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?