Kluczowe dokumenty
V800346
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
AR, ≥99%
Synonim(y):
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
AR
gęstość pary
5.9 (vs air)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
mp
103-106 °C (lit.)
grupa funkcyjna
tosylate
ciąg SMILES
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Klucz InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1