Kluczowe dokumenty
V800345
1,2-Propanediol
LR, ≥99%
Synonim(y):
Propylene glycol
About This Item
klasa czystości
LR
Poziom jakości
gęstość pary
2.62 (vs air)
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Postać
viscous liquid
temp. samozapłonu
779 °F
granice wybuchowości
12.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
tw
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
gęstość
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup