klasa czystości
LR
ciśnienie pary
<0.0000001 hPa ( 25 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Postać
crystalline powder
pH
7.0-9.0 (25 °C, 98.2 g/L)
gęstość
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1