Key Documents
V800246
Manganese(II) acetate tetrahydrate
LR, ≥99%
Synonim(y):
Manganous acetate
About This Item
klasa czystości
LR
ciśnienie pary
<1 hPa ( 25 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Postać
crystalline powder
pH
7 (20 °C, 50 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
gęstość
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Mn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2