klasa czystości
LR
ciśnienie pary
10 mmHg ( 0 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98%
Formularz
powder
pH
9.9 (20 °C, 100 g/L)
mp
886 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
Klucz InChI
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organy docelowe
Central nervous system,Kidney,Blood
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)