klasa czystości
LR
gęstość pary
1.6 (vs air)
ciśnienie pary
44.8 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
1004 °F
granice wybuchowości
57 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Klucz InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
121.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)