Kluczowe dokumenty
V800158
Diethyl phthalate
LR, ≥99%
Synonim(y):
Anozol, Diethyl benzene-1,2-dicarboxylate
About This Item
klasa czystości
LR
gęstość pary
7.66 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 100 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Formularz
viscous liquid
temp. samozapłonu
854 °F
granice wybuchowości
0.75 %, 187 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
bp
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)