Key Documents
V800148
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
LR, ≥98%
Synonim(y):
sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic dihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
LR
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98%
Postać
powder
pH
8.4-9.6 (5% in water)
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Klucz InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1