Kluczowe dokumenty
V800145
Potassium phosphate dibasic
LR, ≥98%
Synonim(y):
Dipotassium hydrogenphosphate, Dipotassium phosphate, sec.-Potassium phosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
LR
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98%
Formularz
crystalline powder
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L)
ciąg SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)