Key Documents
1A00480
USP
Ibuprofen Tetraethylene Glycol Diester
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Ibuprofen Tetraethylene Glycol Diester, ((oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(2-(4-isobutylphenyl)propanoate)), 1,1′-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)] bis[α-methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetate]
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
USP
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3