Merck
1636800
USP
Allyl sulfide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3,3′-Thiobis-1-propene, Diallyl sulfide, NSC 20947
About This Item
Wzór liniowy:
(CH2=CHCH2)2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.21
Beilstein:
1736016
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
7 mmHg ( 20 °C)
producent / nazwa handlowa
USP
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490 (lit.)
tw
138 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCSCC=C
InChI
1S/C6H10S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Komentarz do analizy
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Inne uwagi
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup