Kluczowe dokumenty
1323000
USP
Hydromorphone hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hydromorphone
producent / nazwa handlowa
USP
kontrola substancji
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
OC1=C(O2)C3=C(C[C@@H]4[C@@]5([H])[C@@]3([C@]2([H])C(CC5)=O)CCN4C)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C17H19NO3.ClH/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;/h2,4,10-11,16,19H,3,5-8H2,1H3;1H/t10-,11+,16-,17-;/m0./s1
Klucz InChI
XHILEZUETWRSHC-NRGUFEMZSA-N
informacje o genach
human ... OPRM1(4988)
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
- Hydromorphone Hydrochloride Injection
- Hydromorphone Hydrochloride Oral Solution
- Hydromorphone Hydrochloride Tablets
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)