1287675
USP
Gadoversetamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
[8,11-Bis(carboxymethyl)-14-[2-[(2-methoxyethyl)amino]-2-oxoethyl]-6-oxo-2-oxa-5,8,11,14-tetraazahexadecan-16-oato(3-)]gadolinium
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
gadoversetamide
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C20H37N5O10.Gd/c1-34-9-3-21-16(26)11-24(14-19(30)31)7-5-23(13-18(28)29)6-8-25(15-20(32)33)12-17(27)22-4-10-35-2;/h3-15H2,1-2H3,(H,21,26)(H,22,27)(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33);/q;+3/p-3
Klucz InChI
HBEAOBRDTOXWRZ-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3