1150513
USP
Związek pokrewny kromoliny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)propan-2-ol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cromolyn
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(CC(O)COc2c(c(ccc2)O)C(=O)C)c1c(c(ccc1)O)C(=O)C
InChI
1S/C19H20O7/c1-11(20)18-14(23)5-3-7-16(18)25-9-13(22)10-26-17-8-4-6-15(24)19(17)12(2)21/h3-8,13,22-24H,9-10H2,1-2H3
Klucz InChI
RUOPAUDVYRHXDB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)