Kluczowe dokumenty
1081501
USP
Butamben
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Butyl 4-aminobenzoate, Butamben
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
butamben
producent / nazwa handlowa
USP
tw
174 °C/8 mmHg (lit.)
mp
57-58 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3
Klucz InChI
IUWVALYLNVXWKX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... TRPA1(8989) , TRPV4(59341)
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Also, for use with USP monographs such as:
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Ointment
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Gel
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Topical Aerosol
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Topical Solution
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3