1012145
USP
Agigenin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
agigenin
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C27H44O5/c1-14-5-8-27(31-13-14)15(2)24-23(32-27)11-18-16-9-20(28)19-10-21(29)22(30)12-26(19,4)17(16)6-7-25(18,24)3/h14-24,28-30H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24+,25+,26-,27?/m1/s1
Klucz InChI
FYRLHXNMINIDCB-JNFIMKGBSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
- Garlic
- Powdered Garlic
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3