Kluczowe dokumenty
Z777257
Proteomix® WAX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Proteomix® WAX-NP5 Weak Anion Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 404NP5-2001C
opakowanie
1 ea of
Parametry
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 2 mm
Matryca
spherical PS-DVB
polymeric
grupa aktywna macierzy
weak anion exchange phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2.0-12.0
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Kolumny Proteomix są wypełnione cząsteczkami poli(diwinylobenzenu styrenu), które są chronione hydrofilową warstwą polimerową zawierającą sieć słabych (WCX) lub silnych (SCX) grup kationowymiennych. Kolumny kationowymienne Proteomix służą do analizy lub oczyszczania na małą skalę dodatnio naładowanych biopolimerów, w tym izoform glikoprotein i wariantów mAb.
Podręcznik użytkownika Proteomix
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)