Kluczowe dokumenty
Z777246
Proteomix® WAX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
dł. × śr. wewn.:
1 cm × 4 mm
wielkość cząstki:
1.7 μm
grupa aktywna macierzy:
weak anion exchange phase
wielkość porów:
non-porous
Matryca:
spherical PS-DVB
polymeric
Nazwa produktu
Proteomix® WAX-NP1.7 Weak Anion Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 1.7 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 404NP2-4001C
opakowanie
1 ea of
Parametry
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4 mm
Matryca
spherical PS-DVB
polymeric
grupa aktywna macierzy
weak anion exchange phase
wielkość cząstki
1.7 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2.0-12
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are protected with a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) or strong (SCX) cation exchange groups. Use Proteomix cation-exchange columns for the analysis or small scale purification of positively charged biopolymers including glycoprotein isoforms and mAb variants.
Proteomix User Manual
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)