Z777244
Proteomix® WAX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm
About This Item
product name
Proteomix® WAX-NP1.7 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, 1.7 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 404NP2-2103
opakowanie
1 ea of
Parametry
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3 cm × 2.1 mm
macierz
spherical PS-DVB
polymeric
grupa aktywna macierzy
weak anion exchange phase
wielkość cząstki
1.7 μm
wielkość porów
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
metoda separacji
anion exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Proteomix User Manual
Informacje prawne
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)