Z777157
Proteomix® SCX-NP5 Strong Cation Exchange Column
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, 5 μm particle size, stainless steel
About This Item
Materiały
stainless steel
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 401NP5-2115
opakowanie
1 ea of
Parametry
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
macierz
spherical PS-DVB
polymeric
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
metoda separacji
cation exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Proteomix User Manual
Informacje prawne
prekolumna
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta