Z777054
SRT® SEC-500 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
Nazwa produktu
SRT® SEC-500 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L59
linia produktu
SRT®
masa cząsteczkowa
15,000-5,000,000
producent / nazwa handlowa
Sepax 215500-4605
opakowanie
1 ea of
Parametry
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
spherical silica
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
hydrophilic polymer phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
500 Å
Zakres roboczy pH
2.0-8.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Podręcznik użytkownika SRT
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)