Kluczowe dokumenty
Z777036
SRT® SEC-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
SRT® SEC-100 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, stainless steel
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L59
linia produktu
SRT®
masa cząsteczkowa
100-100,000
producent / nazwa handlowa
Sepax 215100-4605
opakowanie
1 ea of
Parametry
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
spherical silica
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
hydrophilic polymer phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2.0-8.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny Sepax SRT SEC posiadają hydrofilową warstwę powierzchniową, która skutecznie chroni wysoce porowate, pięciomikronowe cząsteczki krzemionki przed interakcją z próbką. Kolumny SRT są stosowane w kontroli jakości bioterapeutyków za pomocą chromatografii z filtracją żelową. Wybieraj spośród szerokiej gamy dostępnych rozmiarów porów do analizy peptydów, białek, glikoprotein, szczepionek i polimerów rozpuszczalnych w wodzie.
Podręcznik użytkownika SRT
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)