Z777034
Zenix® SEC-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Nazwa produktu
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Guard Column, 3 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, PEEK
Materiały
PEEK
agency
suitable for USP L59
linia produktu
Zenix®
masa cząsteczkowa
5,000-1,250,000
producent / nazwa handlowa
Sepax 213300P-4605
opakowanie
1 ea of
Parametry
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
zanieczyszczenia
10 ppm metals
Matryca
spherical silica
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
hydrophilic polymer phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
300 Å
Zakres roboczy pH
2.0-8.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zenix User Manual
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)