Kluczowe dokumenty
Z777005
Zenix® SEC-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Zenix® SEC-100 Gel Filtration Guard Column, 3 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L59
linia produktu
Zenix®
masa cząsteczkowa
100-100,000
producent / nazwa handlowa
Sepax 213100-4605
opakowanie
1 ea of
Parametry
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
spherical silica
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
hydrophilic polymer phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
100 Å
Zakres roboczy pH
2.0-8.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Like their 5 micron siblings, 3 micron Zenix SEC columns feature a hydrophilic surface layer to prevent the sample from interacting with the underlying silica. Select 100, 300 or 500 A pores based on the size of your sample molecules, whether you are analyzing peptides, proteins, mAbs, ADCs, fusion proteins, etc. in quality control or research.
Zenix User Manual
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)