Kluczowe dokumenty
Y0002381
Propylthiouracil impurity A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Thiourea, Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
propylthiouracil
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
170-176 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Klucz InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)