Merck
Y0002276
Dipotassium clorazepate monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Clorazepate dipotassium salt, 7-Chloro-2,3-dihydro-2,2-dihydroxy-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C16H11ClN2O4K2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.92
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
clorazepate
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=CC=C3)=NC(C(O[K])=O)C(N2)=O)=C1.[K]O
InChI
1S/C16H11ClN2O3.2K.H2O/c17-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)19-14(16(21)22)15(20)18-12;;;/h1-8,14H,(H,18,20)(H,21,22);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
QCHSEDTUUKDTIG-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Dipotassium clorazepate monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)